157465
4′-Methoxychalcone
97%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Pf
101-103 °C (lit.)
Chaîne SMILES
COc1ccc(cc1)C(=O)\C=C\c2ccccc2
Informations sur le gène
human ... IL1B(3553)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable