156787
4-Chloro-DL-phenylalanine ethyl ester hydrochloride
97%
About This Item
Essai
97%
Forme
solid
Pf
168-170 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Cl.CCOC(=O)C(N)Cc1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C11H14ClNO2.ClH/c1-2-15-11(14)10(13)7-8-3-5-9(12)6-4-8;/h3-6,10H,2,7,13H2,1H3;1H
Clé InChI
FDQIKGOQYNZYOO-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable