Principaux documents
15562
Sigma-Aldrich
Boc-Asn(Trt)-OH
≥99.0% (TLC)
Synonyme(s) :
Nα-Boc-Nγ-trityl-L-asparagine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C28H30N2O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
474.55
Numéro Beilstein :
4339761
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Pureté
≥99.0% (TLC)
Activité optique
[α]20/D −20±2°, c = 1% in methanol
Pf
~205 °C (dec.)
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CC(=O)NC(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3)C(O)=O
InChI
1S/C28H30N2O5/c1-27(2,3)35-26(34)29-23(25(32)33)19-24(31)30-28(20-13-7-4-8-14-20,21-15-9-5-10-16-21)22-17-11-6-12-18-22/h4-18,23H,19H2,1-3H3,(H,29,34)(H,30,31)(H,32,33)/t23-/m0/s1
Clé InChI
PYGOCFDOBSXROC-QHCPKHFHSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable