155322
trans-Styrylacetic acid
96%
Synonyme(s) :
4-Phenyl-3-butenoic acid
60,40 $
About This Item
60,40 $
Produits recommandés
Essai
96%
Score du produit alternatif plus écologique
old score: 22
new score: 3
Find out more about DOZN™ Scoring
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Atom Economy
Design for Energy Efficiency
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Pf
84-86 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
phenyl
Autre catégorie plus écologique
Chaîne SMILES
OC(=O)C\C=C\c1ccccc1
InChI
1S/C10H10O2/c11-10(12)8-4-7-9-5-2-1-3-6-9/h1-7H,8H2,(H,11,12)/b7-4+
Clé InChI
PSCXFXNEYIHJST-QPJJXVBHSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable