Principaux documents
155136
Sigma-Aldrich
Chlorocyclopentane
99%
Synonyme(s) :
Cyclopentyl chloride
100 G
105,00 $
105,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 G
105,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C5H9Cl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
104.58
Beilstein:
1900557
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
105,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
99%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.4512 (lit.)
pb
114 °C (lit.)
Densité
1.005 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
ClC1CCCC1
InChI
1S/C5H9Cl/c6-5-3-1-2-4-5/h5H,1-4H2
Clé InChI
NDTCXABJQNJPCF-UHFFFAOYSA-N
Application
Chlorocyclopentane was used in the preparation of diastereomeric activation products[1].
Pictogrammes
FlameHealth hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
60.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
16 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Andrew J Vetter et al.
Journal of the American Chemical Society, 131(30), 10742-10752 (2009-04-03)
Several halogenated substrates are found to participate in C-H bond cleavage reactions with the photochemically generated fragment [Tp'Rh(CNR)] (Tp' = hydrotris(3,5-dimethylpyrazolyl)borate; R = CH(2)CMe(3)). Reaction with 1- or 3-chloropentane gives only terminal C-H activation products. Reaction with 2-chloropentane gives a
Laura A Mertens et al.
The journal of physical chemistry. A, 122(24), 5418-5436 (2018-05-09)
The relative rates of C-C and C-H β-scission reactions of isobutyl radicals (2-methylprop-1-yl, C4H9) were investigated with shock tube experiments at temperatures of (950 to 1250) K and pressures of (200 to 400) kPa. We produced isobutyl radicals from the