Principaux documents
15487
Sigma-Aldrich
Boc-D-Phg-OH
≥99.0% (TLC)
Synonyme(s) :
Boc-D-α-phenylglycine
About This Item
Formule linéaire :
C6H5CH(COOH)NHCOOC(CH3)3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
251.28
Beilstein:
3033982
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
eCl@ss :
32160406
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
≥99.0% (TLC)
Forme
powder
Activité optique
[α]20/D −141.0±5.0°, c = 1% in ethanol
Capacité de réaction
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Pf
88-91 °C
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](C(O)=O)c1ccccc1
InChI
1S/C13H17NO4/c1-13(2,3)18-12(17)14-10(11(15)16)9-7-5-4-6-8-9/h4-8,10H,1-3H3,(H,14,17)(H,15,16)/t10-/m1/s1
Clé InChI
HOBFSNNENNQQIU-SNVBAGLBSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable