15405
Boc-Thr(Bzl)-OH
≥99.0% (T)
Synonyme(s) :
N-(tert-Butoxycarbonyl)-O-benzyl-L-threonine, Boc-O-benzyl-L-threonine
About This Item
Pureté
≥99.0% (T)
Forme
solid
Activité optique
[α]20/D +16.5±1°, c = 1% in methanol
Capacité de réaction
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Pf
112-114 °C (lit.)
112-117 °C
Application(s)
peptide synthesis
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
C[C@@H](OCc1ccccc1)[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C16H23NO5/c1-11(21-10-12-8-6-5-7-9-12)13(14(18)19)17-15(20)22-16(2,3)4/h5-9,11,13H,10H2,1-4H3,(H,17,20)(H,18,19)/t11-,13+/m1/s1
Clé InChI
CTXPLTPDOISPTE-YPMHNXCESA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable