Principaux documents
15399
Sigma-Aldrich
Boc-Lys(2-Cl-Z)-OH
≥98.0% (T)
Synonyme(s) :
Nα-Boc-Nε-(2-chloro-Z)-L-lysine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C19H27ClN2O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
414.88
Beilstein:
3598068
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Essai
≥98.0% (T)
Activité optique
[α]20/D −11±1°, c = 2% in DMF
Pf
70-73 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CCCCNC(=O)OCc1ccccc1Cl)C(O)=O
Application
Protected lysine especially suited for solid phase peptide synthesis; the 2-CI-Z protection is about 50 times more stable than the Z-group.
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Use of chlorinated benzyloxycarbonyl protecting groups to eliminate N -branching at lysine during solid-phase peptide synthesis.
B W Erickson et al.
Journal of the American Chemical Society, 95(11), 3757-3763 (1973-05-30)