Principaux documents
153052
Sigma-Aldrich
3-Amino-4-pyrazolecarboxamide hemisulfate salt
5 G
359,00 $
359,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
359,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C4H6N4O · 0.5H2SO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
175.16
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
359,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
powder
Groupe fonctionnel
amide
Chaîne SMILES 
NC1=NNC=C1C(N)=O
InChI
1S/2C4H6N4O.H2O4S/c2*5-3-2(4(6)9)1-7-8-3;1-5(2,3)4/h2*1H,(H2,6,9)(H3,5,7,8);(H2,1,2,3,4)
Clé InChI
UMPKASYMNORSRO-UHFFFAOYSA-N
Application
3-Amino-4-pyrazolecarboxamide hemisulfate salt was used to prepare 3-carbamoyl derivatives[1].
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
3-Substituted 5,7-dimethylpyrazolo(1,5-a)pyrimidines, 3',5'-cyclic-AMP phosphodiesterase inhibitors. 1.
T Novinson et al.
Journal of medicinal chemistry, 17(6), 645-648 (1974-06-01)