Principaux documents
15288
Sigma-Aldrich
Dimethyl (Boc-amino)malonate
≥95% (HPLC)
Synonyme(s) :
(Boc-amino)malonic acid dimethyl ester
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)3COCONHCH(COOCH3)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
247.25
Beilstein:
2380322
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Essai
≥95% (HPLC)
Indice de réfraction
n20/D 1.444
Densité
1.148 g/mL at 20 °C (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
COC(=O)C(NC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)OC
InChI
1S/C10H17NO6/c1-10(2,3)17-9(14)11-6(7(12)15-4)8(13)16-5/h6H,1-5H3,(H,11,14)
Clé InChI
UIQVFHUDWIETEY-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
257.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
125.00 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves