Documents
152781
Sigma-Aldrich
2,5-Dichlorophenylhydrazine hydrochloride
98%
About This Item
Formule linéaire :
Cl2C6H3NHNH2 · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
213.49
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
98%
Forme
solid
Pf
208 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
Cl.NNc1cc(Cl)ccc1Cl
InChI
1S/C6H6Cl2N2.ClH/c7-4-1-2-5(8)6(3-4)10-9;/h1-3,10H,9H2;1H
Clé InChI
RQZTURFFWSJCMT-UHFFFAOYSA-N
Application
2,5-Dichlorophenylhydrazine hydrochloride may be used in chemical synthesis studies.
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges