Principaux documents
152234
Sigma-Aldrich
3-Methyl-4-nitroanisole
97%
Synonyme(s) :
5-Methoxy-2-nitrotoluene
About This Item
Formule linéaire :
CH3C6H3(NO2)OCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
167.16
Beilstein:
2328600
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Pf
48-50 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COc1ccc(c(C)c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H9NO3/c1-6-5-7(12-2)3-4-8(6)9(10)11/h3-5H,1-2H3
Clé InChI
RTZOGYCMIMOVHU-UHFFFAOYSA-N
Application
3-Methyl-4-nitroanisole was used in the preparation of enamine[1].
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
446.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
230 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Andrew Tsotinis et al.
Chemical communications (Cambridge, England), (3)(3), 382-383 (2003-03-05)
The design and expeditious synthesis of two new indole analogs with up to 5-fold potency of that of melatonin is described.