Principaux documents
152072
Sigma-Aldrich
2-Ethoxy-1-ethoxycarbonyl-1,2-dihydroquinoline
Synonyme(s) :
N-Ethoxycarbonyl-2-ethoxy-1,2-dihydroquinoline, EEDQ, Ethyl 1,2-dihydro-2-ethoxyquinoline-1-carboxylate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C14H17NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
247.29
Beilstein:
533048
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352000
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Pf
62-67 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCOC1C=Cc2ccccc2N1C(=O)OCC
InChI
1S/C14H17NO3/c1-3-17-13-10-9-11-7-5-6-8-12(11)15(13)14(16)18-4-2/h5-10,13H,3-4H2,1-2H3
Clé InChI
GKQLYSROISKDLL-UHFFFAOYSA-N