Documents
151602
Sigma-Aldrich
6-Chloro-m-anisidine hydrochloride
96%
Synonyme(s) :
2-Chloro-5-methoxyaniline hydrochloride
About This Item
Formule linéaire :
ClC6H3(OCH3)NH2·HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
194.06
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
96%
Forme
powder
Pf
207 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
Cl[H].COc1ccc(Cl)c(N)c1
InChI
1S/C7H8ClNO.ClH/c1-10-5-2-3-6(8)7(9)4-5;/h2-4H,9H2,1H3;1H
Clé InChI
NQWBPXKJBZYGHZ-UHFFFAOYSA-N
Application
6-Chloro-m-anisidine hydrochloride (2-Chloro-5-methoxyaniline hydrochloride) may be used in chemical synthesis studies.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable