Principaux documents
151327
Sigma-Aldrich
2,5-Dimethyl-3-pyrroline, mixture of cis and trans
90%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H11N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
97.16
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
90%
Indice de réfraction
n20/D 1.4404 (lit.)
pb
102-105 °C (lit.)
Densité
0.824 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC1NC(C)C=C1
InChI
1S/C6H11N/c1-5-3-4-6(2)7-5/h3-7H,1-2H3
Clé InChI
TXQDHQBSNAJSHQ-UHFFFAOYSA-N
Application
2,5-Dimethyl-3-pyrroline was used in the synthesis of pyrolyzed M–Nx/C ORR catalyst.
Autres remarques
Remainder 2,5-dimethyl-1-pyrroline
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
41.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
5 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
A review on non-precious metal electrocatalysts for PEM fuel cells.
Energy & Environmental Science, 4(9), 3167-3192 (2011)