151300
Flufenamic acid
97%
Synonyme(s) :
N-(3-[Trifluoromethyl]phenyl)anthranilic acid, N-(α,α,α-Trifluoro-m-tolyl)anthranilic acid
About This Item
Produits recommandés
Essai
97%
Pf
132-135 °C (lit.)
Chaîne SMILES
OC(=O)c1ccccc1Nc2cccc(c2)C(F)(F)F
InChI
1S/C14H10F3NO2/c15-14(16,17)9-4-3-5-10(8-9)18-12-7-2-1-6-11(12)13(19)20/h1-8,18H,(H,19,20)
Clé InChI
LPEPZBJOKDYZAD-UHFFFAOYSA-N
Remplacé(e)(s) par