Documents
15089
Sigma-Aldrich
Boc-D-Chg-OH
≥98.0% (TLC)
Synonyme(s) :
Boc-D-α-cyclohexylglycine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C13H23NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
257.33
Numéro Beilstein :
7689661
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
eCl@ss :
32160406
ID de substance PubChem :
Pureté
≥98.0% (TLC)
Forme
solid
Capacité de réaction
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](C1CCCCC1)C(O)=O
InChI
1S/C13H23NO4/c1-13(2,3)18-12(17)14-10(11(15)16)9-7-5-4-6-8-9/h9-10H,4-8H2,1-3H3,(H,14,17)(H,15,16)/t10-/m1/s1
Clé InChI
QSUXZIPXYDQFCX-SNVBAGLBSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable