150738
Azobenzene
96%
About This Item
Produits recommandés
Pression de vapeur
1 mmHg ( 104 °C)
Pureté
96%
Température d'inflammation spontanée
890 °F
Point d'ébullition
293 °C (lit.)
Pf
65-68 °C (lit.)
Densité
1.09 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
c1ccc(cc1)\N=N\c2ccccc2
InChI
1S/C12H10N2/c1-3-7-11(8-4-1)13-14-12-9-5-2-6-10-12/h1-10H/b14-13+
Clé InChI
DMLAVOWQYNRWNQ-BUHFOSPRSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Muta. 2 - STOT RE 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
212.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
100.0 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges