Documents
15009
Sigma-Aldrich
Boc-D-Phe(2-CF3)-OH
≥98.0% (TLC)
Synonyme(s) :
Boc-2-(trifluoromethyl)-D-phenylalanine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C15H18F3NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
333.30
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Pureté
≥98.0% (TLC)
Forme
solid
Capacité de réaction
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](Cc1ccccc1C(F)(F)F)C(O)=O
InChI
1S/C15H18F3NO4/c1-14(2,3)23-13(22)19-11(12(20)21)8-9-6-4-5-7-10(9)15(16,17)18/h4-7,11H,8H2,1-3H3,(H,19,22)(H,20,21)/t11-/m1/s1
Clé InChI
XKMOOODKNPYTEE-LLVKDONJSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable