Principaux documents
14994
Sigma-Aldrich
Boc-Phe(3,4-F2)-OH
≥98.0% (TLC)
Synonyme(s) :
Boc-3,4-difluoro-L-phenylalanine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C14H17F2NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
301.29
Beilstein:
8566144
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
≥98.0% (TLC)
Forme
solid
Capacité de réaction
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](Cc1ccc(F)c(F)c1)C(O)=O
InChI
1S/C14H17F2NO4/c1-14(2,3)21-13(20)17-11(12(18)19)7-8-4-5-9(15)10(16)6-8/h4-6,11H,7H2,1-3H3,(H,17,20)(H,18,19)/t11-/m0/s1
Clé InChI
CYAOPVHXASZUDE-NSHDSACASA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable