Key Documents
148474
Sigma-Aldrich
1,2,3-Tribromopropane
97%
About This Item
Formule linéaire :
BrCH2CH(Br)CH2Br
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
280.78
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.584 (lit.)
Point d'ébullition
220 °C (lit.)
Pf
16-17 °C (lit.)
Solubilité
H2O: insoluble
alcohol: soluble
chloroform: soluble
diethyl ether: soluble
Densité
2.398 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
BrCC(Br)CBr
InChI
1S/C3H5Br3/c4-1-3(6)2-5/h3H,1-2H2
Clé InChI
FHCLGDLYRUPKAM-UHFFFAOYSA-N
Description générale
1,2,3-Tribromopropane was mutagenic in strains TA1535 and TA100 of Salmonella typhimurium.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>248.0 °F - closed cup - does not flash
Point d'éclair (°C)
> 120 °C - closed cup - does not flash
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
F Ratpan et al.
Environmental and molecular mutagenesis, 12(2), 253-259 (1988-01-01)
1,2,3-Tribromopropane, 1,2,3-trichloropropane, and 1,2-dibromo-3-chloropropane are mutagenic in strains TA1535 and TA100 of Salmonella typhimurium, but only in the presence of rat liver S9 mix. This requirement for metabolic activation was unexpected for an alkyl halide and thus suggested the metabolic