Principaux documents
14630
Sigma-Aldrich
(−)-1,4-Bis-O-(4-chlorobenzyl)-L-threitol
≥99.0% (sum of enantiomers, HPLC)
Synonyme(s) :
(S,S)-(−)-1,4-Bis-(4-chlorobenzyloxy)-2,3-butanediol
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C18H20Cl2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
371.26
Beilstein:
5295121
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
eCl@ss :
39020507
ID de substance PubChem :
Essai
≥99.0% (sum of enantiomers, HPLC)
Activité optique
[α]20/D −6.0±0.5°, c = 3% in chloroform
Pf
72-74 °C
Groupe fonctionnel
chloro
ether
hydroxyl
Chaîne SMILES 
O[C@@H](COCc1ccc(Cl)cc1)[C@@H](O)COCc2ccc(Cl)cc2
InChI
1S/C18H20Cl2O4/c19-15-5-1-13(2-6-15)9-23-11-17(21)18(22)12-24-10-14-3-7-16(20)8-4-14/h1-8,17-18,21-22H,9-12H2/t17-,18-/m0/s1
Clé InChI
MBGYQXOSGYFFSY-ROUUACIJSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable