145807
2-Bromopropionyl chloride
technical grade
About This Item
Produits recommandés
Qualité
technical grade
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.477 (lit.)
Point d'ébullition
131-133 °C (lit.)
Densité
1.7 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC(Br)C(Cl)=O
InChI
1S/C3H4BrClO/c1-2(4)3(5)6/h2H,1H3
Clé InChI
OZGMODDEIHYPRY-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter