Principaux documents
145769
Sigma-Aldrich
4-Bromo-α-methylbenzyl alcohol
97%
About This Item
Formule linéaire :
BrC6H4CH(CH3)OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
201.06
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
solid
pb
119-121 °C/7 mmHg (lit.)
Pf
36-38 °C (lit.)
Densité
1.46 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
bromo
hydroxyl
Chaîne SMILES 
CC(O)c1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C8H9BrO/c1-6(10)7-2-4-8(9)5-3-7/h2-6,10H,1H3
Clé InChI
XTDTYSBVMBQIBT-UHFFFAOYSA-N
Application
4-Bromo-α-methylbenzyl alcohol was used in the synthesis of 3-(4-(1-(tert-butyl)dimethylsilyloxy)ethyl)phenyl)-3-(trifluoromethyl)-3H-diazirine and (1-(4-bromophenyl)ethoxy)(tert-butyl)dimethylsilane.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
S Shaukat Husain et al.
Journal of medicinal chemistry, 53(17), 6432-6444 (2010-08-14)
We synthesized the R- and S-enantiomers of ethyl 1-(1-(4-(3-((trifluoromethyl)-3H-diazirin-3-yl)phenyl)ethyl)-1H-imidazole-5-carboxylate (trifluoromethyldiazirinyl-etomidate), or TFD-etomidate, a novel photoactivable derivative of the stereoselective general anesthetic etomidate (R-(2-ethyl 1-(phenylethyl)-1H-imidazole-5-carboxylate)). Anesthetic potency was similar to etomidate's, but stereoselectivity was reversed and attenuated. Relative to etomidate, TFD-etomidate