Principaux documents
145297
Sigma-Aldrich
1,3-Dihydroxynaphthalene
99%
Synonyme(s) :
1,3-Naphthalenediol, Naphthoresorcinol
About This Item
Formule linéaire :
C10H6(OH)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
160.17
Numéro Beilstein :
2044002
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Pureté
99%
Pf
123-125 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Oc1cc(O)c2ccccc2c1
InChI
1S/C10H8O2/c11-8-5-7-3-1-2-4-9(7)10(12)6-8/h1-6,11-12H
Clé InChI
XOOMNEFVDUTJPP-UHFFFAOYSA-N
Application
Synthon used in the preparation of divinylnaphthalenes and naphthodipyrans.
Remplacé(e)(s) par
Réf. du produit
Description
Tarif
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 66, 464-464 (1993)
The Journal of Organic Chemistry, 58, 7388-7388 (1993)