144487
2-Amino-3-benzyloxypyridine
99%
97,70 $
About This Item
97,70 $
Produits recommandés
Essai
99%
Forme
solid
Pf
92-94 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
phenyl
Chaîne SMILES
Nc1ncccc1OCc2ccccc2
InChI
1S/C12H12N2O/c13-12-11(7-4-8-14-12)15-9-10-5-2-1-3-6-10/h1-8H,9H2,(H2,13,14)
Clé InChI
NMCBWICNRJLKKM-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... MAPK14(1432)
Catégories apparentées
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable