Principaux documents
144460
Sigma-Aldrich
3-Methyl-2-quinoxalinol
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H8N2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
160.17
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Pf
246-248 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cc1nc2ccccc2nc1O
Conditionnement
Packaged in poly bottles
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable