143626
m-Tolyl isocyanate
99%
Synonyme(s) :
3-Methylphenyl isocyanate
220,00 $
About This Item
220,00 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
99%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.5305 (lit.)
pb
75-76 °C/12 mmHg (lit.)
Densité
1.033 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
isocyanate
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Cc1cccc(c1)N=C=O
InChI
1S/C8H7NO/c1-7-3-2-4-8(5-7)9-6-10/h2-5H,1H3
Clé InChI
CPPGZWWUPFWALU-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 1 Inhalation - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1C - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
149.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
65 °C - closed cup