141208
2-Chloro-3-nitrobenzoic acid
99%
About This Item
Produits recommandés
Essai
99%
Pf
183-187 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
chloro
nitro
Chaîne SMILES
OC(=O)c1cccc(c1Cl)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H4ClNO4/c8-6-4(7(10)11)2-1-3-5(6)9(12)13/h1-3H,(H,10,11)
Clé InChI
JRQDVRIQJJPHEQ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable