141135
2,3-Dicyanohydroquinone
98%
Synonyme(s) :
2,3-Dicyano-1,4-hydroquinone, 3,6-Dihydroxyphthalonitrile, DCH
71,40 $
About This Item
71,40 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
98%
Forme
powder
Pf
>230 °C (dec.) (lit.)
Groupe fonctionnel
nitrile
Chaîne SMILES
Oc1ccc(O)c(C#N)c1C#N
InChI
1S/C8H4N2O2/c9-3-5-6(4-10)8(12)2-1-7(5)11/h1-2,11-12H
Clé InChI
MPAIWVOBMLSHQA-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3