Documents
138215
Sigma-Aldrich
2-Amino-4-methoxybenzothiazole
96%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H8N2OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
180.23
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
96%
Pf
153-155 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COc1cccc2sc(N)nc12
InChI
1S/C8H8N2OS/c1-11-5-3-2-4-6-7(5)10-8(9)12-6/h2-4H,1H3,(H2,9,10)
Clé InChI
YEBCRAVYUWNFQT-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
2-Amino-4-methoxybenzothiazole on condensation reaction with 4-acetamidobenzaldehyde affords tridentate Schiff bases. It reacts with 2,4,6-trichloro 1,3,5-triazine to give 2-(4-methoxybenzothiazol-2′-ylamino)-4-(phenylthioureido)-6-(substitutedthioureido)-1,3,5-triazines.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Antibacterial Zn (II) compounds of. Schiff bases derived from some benzothiazoles.
Chohan ZH and Supuran CT.
Main Group Metal Chemistry, 25(5), 291-296 (2002)
Synthesis of Some New 2-(4-Methoxybenzothiazol-2'-yl amino)-4-(2-chloro-4-trifluoromethylanilino)-6-(substituted thioureido)-1, 3, 5-triazine as Antifungal Agents.
Sareen V, et al.
Phosph. Sulfur Relat. Elem., 185(1), 140-146 (2009)