Principaux documents
137898
Sigma-Aldrich
5-Nitropseudocumene
99%
Synonyme(s) :
1,2,4-Trimethyl-5-nitrobenzene
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)3C6H2NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
165.19
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Essai
99%
Forme
solid
pb
265 °C (lit.)
Pf
68-72 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cc1cc(C)c(cc1C)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C9H11NO2/c1-6-4-8(3)9(10(11)12)5-7(6)2/h4-5H,1-3H3
Clé InChI
WILMQVBUVCETSB-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable