137472
2,4-Dimethylanisole
97%
About This Item
Produits recommandés
Essai
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.514 (lit.)
pb
191 °C (lit.)
Densité
0.973 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
COc1ccc(C)cc1C
InChI
1S/C9H12O/c1-7-4-5-9(10-3)8(2)6-7/h4-6H,1-3H3
Clé InChI
UJCFZCTTZWHRNL-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
145.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
63 °C - closed cup