137111
Ethoxyacetic acid
98%
Synonyme(s) :
O-Ethylglycolic acid
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.419 (lit.)
Point d'ébullition
97-100 °C/11 mmHg (lit.)
Densité
1.102 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCOCC(O)=O
InChI
1S/C4H8O3/c1-2-7-3-4(5)6/h2-3H2,1H3,(H,5,6)
Clé InChI
YZGQDNOIGFBYKF-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
206.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
97 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter