Principaux documents
135151
Sigma-Aldrich
3-Chloro-4′-fluoropropiophenone
98%
About This Item
Formule linéaire :
FC6H4COCH2CH2Cl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
186.61
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
98%
Forme
solid
Pf
47-49 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
chloro
fluoro
ketone
Chaîne SMILES 
Fc1ccc(cc1)C(=O)CCCl
InChI
1S/C9H8ClFO/c10-6-5-9(12)7-1-3-8(11)4-2-7/h1-4H,5-6H2
Clé InChI
AAHQPLJUSLMHHR-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
197.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
92 °C - closed cup
Isao Kinoyama et al.
Chemical & pharmaceutical bulletin, 52(11), 1330-1333 (2004-11-02)
The search for novel antiandrogens by high-throughput screening (HTS) of the Yamanouchi chemical library led to the discovery of the lead compound (5), which possesses an arylmorpholine moiety. Through the optimization of the lead compound (5), we have found a