Principaux documents
134317
Sigma-Aldrich
trans-2-Phenylcyclopropyl isocyanate
90%, remainder predominantly cis
About This Item
Formule linéaire :
C6H5C3H4NCO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
159.18
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Essai
90%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.546 (lit.)
pb
75-76 °C/0.5 mmHg (lit.)
Densité
1.074 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
isocyanate
phenyl
Chaîne SMILES 
O=C=N[C@@H]1C[C@H]1c2ccccc2
InChI
1S/C10H9NO/c12-7-11-10-6-9(10)8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9-10H,6H2/t9-,10+/m0/s1
Clé InChI
DYUXVJAFBUZREW-VHSXEESVSA-N
Catégories apparentées
Application
trans-2-Phenylcyclopropyl isocyanate was used as isocyante monomer during general solid-phase synthesis for identification of peroxisome proliferator-activated receptor ligands[1].
À utiliser avec
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
No data available
Point d'éclair (°C)
No data available
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
K G Liu et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 11(22), 2959-2962 (2001-10-26)
We have developed a general solid-phase synthesis for identification of PPAR ligands. Synthesis of a 480-member library led to the identification of a potent PPAR gamma/delta dual agonist 23. Compound 23 showed good plasma exposure in rats and demonstrated antihyperglycemic