132713
2,6-Dimethyl-4-nitrophenol
98%
Synonyme(s) :
4-Nitro-2,6-xylenol
About This Item
Produits recommandés
Essai
98%
Pf
168 °C (dec.) (lit.)
Groupe fonctionnel
nitro
Chaîne SMILES
Cc1cc(cc(C)c1O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H9NO3/c1-5-3-7(9(11)12)4-6(2)8(5)10/h3-4,10H,1-2H3
Clé InChI
FNORUNUDZNWQFF-UHFFFAOYSA-N
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable