130435
4-Dimethylamino-2-methylazobenzene
Synonyme(s) :
N,N-Dimethyl-4-phenylazo-m-toluidine
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pf
67-69 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CN(C)c1ccc(\N=N\c2ccccc2)c(C)c1
InChI
1S/C15H17N3/c1-12-11-14(18(2)3)9-10-15(12)17-16-13-7-5-4-6-8-13/h4-11H,1-3H3/b17-16+
Clé InChI
QXTOLYZIJUDOIT-WUKNDPDISA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Carc. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges