127000
N-Ethylethylenediamine
98%
Synonyme(s) :
2-Ethylaminoethylamine
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.439 (lit.)
Point d'ébullition
128-130 °C (lit.)
Densité
0.837 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCNCCN
InChI
1S/C4H12N2/c1-2-6-4-3-5/h6H,2-5H2,1H3
Clé InChI
SCZVXVGZMZRGRU-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
50.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
10 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter