126551
2,4-Dimethyl-1,3-pentadiene
98%
Synonyme(s) :
1,1,3-Trimethylbutadiene, 2,4-Dimethylpenta-2,4-diene
About This Item
Produits recommandés
Pression de vapeur
67 mmHg ( 37.7 °C)
Essai
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.441 (lit.)
pb
94 °C (lit.)
Densité
0.744 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
C\C(C)=C\C(C)=C
InChI
1S/C7H12/c1-6(2)5-7(3)4/h5H,1H2,2-4H3
Clé InChI
CMSUNVGIWAFNBG-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
50.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
10 °C - closed cup