Principaux documents
126497
Sigma-Aldrich
4-Amino-2,5-dimethylphenol
technical grade
Synonyme(s) :
4-Amino-2,5-xylenol
About This Item
Formule linéaire :
H2NC6H2(CH3)2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
137.18
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Qualité
technical grade
Forme
solid
Pf
242-243 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cc1cc(O)c(C)cc1N
InChI
1S/C8H11NO/c1-5-4-8(10)6(2)3-7(5)9/h3-4,10H,9H2,1-2H3
Clé InChI
JSWVCUXQICMATE-UHFFFAOYSA-N
Application
4-Amino-2,5-dimethylphenol may be used in chemical synthesis studies.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable