124982
4-Chlorobenzhydrol
98%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Forme
solid
Pf
58-60 °C (lit.)
Chaîne SMILES
OC(c1ccccc1)c2ccc(Cl)cc2
InChI
1S/C13H11ClO/c14-12-8-6-11(7-9-12)13(15)10-4-2-1-3-5-10/h1-9,13,15H
Clé InChI
AJYOOHCNOXWTKJ-UHFFFAOYSA-N
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable