Documents
124397
Sigma-Aldrich
2-Methyl-2-nitro-1-propanol
99%
About This Item
Formule linéaire :
O2NC(CH3)2CH2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
119.12
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
99%
Point d'ébullition
94-95 °C/10 mmHg (lit.)
Pf
86-89 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(C)(CO)[N+]([O-])=O
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable