Principaux documents
12234
Sigma-Aldrich
2-(4-Boc-piperazino)-2-(2-fluorophenyl)acetic acid
≥97.0% (HPLC)
250 MG
235,00 $
1 G
753,00 $
235,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
250 MG
235,00 $
1 G
753,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C17H23FN2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
338.37
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
235,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Nom du produit
2-(4-Boc-piperazino)-2-(2-fluorophenyl)acetic acid, purum, ≥97.0% (HPLC)
Qualité
purum
Niveau de qualité
Essai
≥97.0% (HPLC)
Forme
solid
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)C(C(O)=O)c2ccccc2F
InChI
1S/C17H23FN2O4/c1-17(2,3)24-16(23)20-10-8-19(9-11-20)14(15(21)22)12-6-4-5-7-13(12)18/h4-7,14H,8-11H2,1-3H3,(H,21,22)
Clé InChI
ZSGKIKRNLJANGA-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable