119725
4′-Piperidinoacetophenone
97%
Synonyme(s) :
1-[4-(1-Piperidinyl)]phenyl]ethanone
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Pf
85-87 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ketone
Chaîne SMILES
CC(=O)c1ccc(cc1)N2CCCCC2
InChI
1S/C13H17NO/c1-11(15)12-5-7-13(8-6-12)14-9-3-2-4-10-14/h5-8H,2-4,9-10H2,1H3
Clé InChI
JCMZZYSPSGHBNM-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
- Selective antimycobacterial activity
- Bronchodilator compound
- Modulation of flagellar motility in Chlamydomonas
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable