Principaux documents
116033
Sigma-Aldrich
Hemicholinium-15
99%
Synonyme(s) :
4,4-Dimethyl-2-hydroxy-2-phenylmorpholinium bromide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12H18BrNO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
288.18
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Essai
99%
Pf
186-188 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[Br-].C[N+]1(C)CCOC(O)(C1)c2ccccc2
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges