Documents
115827
Sigma-Aldrich
N,N-Bis(2,2-diethoxyethyl)methylamine
97%
Synonyme(s) :
2,2′-Methyliminobis(acetaldehyde diethyl acetal)
About This Item
Formule linéaire :
[(C2H5O)2CHCH2]2NCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
263.37
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.4259 (lit.)
Point d'ébullition
220-222 °C/244 mmHg (lit.)
Densité
0.945 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCOC(CN(C)CC(OCC)OCC)OCC