Documents
115061
Sigma-Aldrich
2-Benzoyl-5-norbornene,mixture of endo and exo
97%
Synonyme(s) :
5-Norbornen-2-yl phenyl ketone
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C14H14O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
198.26
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.568 (lit.)
Point d'ébullition
122-124 °C/2 mmHg (lit.)
Densité
1.115 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
O=C(C1C[C@H]2C[C@@H]1C=C2)c3ccccc3
InChI
1S/C14H14O/c15-14(11-4-2-1-3-5-11)13-9-10-6-7-12(13)8-10/h1-7,10,12-13H,8-9H2/t10-,12+,13?/m1/s1
Clé InChI
RMHYEJKELLBHSV-FVBASEICSA-N
Description générale
Norbornenes comprise of compounds with norbornene ring moiety, and also include norbornadiene, substituted norbornenes and polycyclic norbornenes. The substituted norbornenes possess a norbornene ring moiety and at least one substituent group.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup