Documents
10898
Sigma-Aldrich
Benzyl acetoacetate
produced by Wacker Chemie AG, Burghausen, Germany, ≥96% (GC)
Synonyme(s) :
AC-benzyl, Acetoacetic acid benzyl ester
About This Item
Formule linéaire :
CH3COCH2COOCH2C6H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
192.21
Numéro Beilstein :
2049615
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Qualité
produced by Wacker Chemie AG, Burghausen, Germany
Pureté
≥96% (GC)
Fabricant/nom de marque
Wacker Chemie AG
Indice de réfraction
n20/D 1.512 (lit.)
Point d'ébullition
156-159 °C/10 mmHg (lit.)
Densité
1.112 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(=O)CC(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C11H12O3/c1-9(12)7-11(13)14-8-10-5-3-2-4-6-10/h2-6H,7-8H2,1H3
Clé InChI
WOFAGNLBCJWEOE-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Benzyl acetoacetate undergoes asymmetric bioreduction to form benzyl (S)-(+)-3-hydroxybutyrate in the presence of Candida schatavii strain MY 1831.
Autres remarques
prices for bulk quantities on request
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves
Asymmetric bioreduction of benzyl acetoacetate to its corresponding alcohol, benzyl (S)-(+)-3-hydroxybutyrate by the yeast Candida schatavii strain 1831.
Chartrain M, et al.
Journal of Fermentation and Bioengineering, 82(5), 507-508 (1996)