Changer de vue
| À vous/Référence | Disponibilité | Prix |
|---|---|---|
10 g | Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit. | 288,00 $ 216,00 $ |
A propos de cet article
Formule linéaire :
CH3C6H3(NO2)OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
153.14
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
226-739-0
Beilstein/REAXYS Number:
1946057
MDL number:
Assay:
98%
Form:
solid
216,00 $
Tarif288,00 $Économiser 25 %Promotion Internet uniquement
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderQuality Segment
assay
98%
form
solid
mp
146-148 °C (lit.)
solubility
95% ethanol: soluble 50 mg/mL
functional group
nitro
SMILES string
Cc1c(O)cccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H7NO3/c1-5-6(8(10)11)3-2-4-7(5)9/h2-4,9H,1H3
InChI key
GAKLFAZBKQGUBO-UHFFFAOYSA-N
Application
2-Methyl-3-nitrophenol was used as internal standard to develop a method for measurement of stable isotope ratio of methylnitrophenols in atmospheric particulate matter.
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe